Learn More
Buerkle™ Microcucharas de Medición de Acero Inoxidable
Conjunto de 4 Ayuda para la medición rápida y fácil de medir de 1,25 a 15 ml. El volumen está grabado en el mango de cada cuchara medidora.
Marca: Buerkle™ 5334-8000
17.34 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Descripción
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Volúmenes: 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
- Cuchara con acabado brillante, mango pulido mate
Especificaciones
Acero inoxidable (V2A) | |
Plata | |
4 cucharas |
De 1,25 a 15 ml | |
Productos alimenticios |