Learn More
Schneider Gerd™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable
Utilice esta microespátula y la cuchara para una gran variedad de aplicaciones. Las espátulas de microcuchara de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para usarlas con una amplia gama de compuestos.
Especificaciones
Forma | Cuchara |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Tipo de producto | Espátula de micropala |
Anchura (métrico) | 6mm |
Material | Acero inoxidable |
Descripción
- Las microcucharas recogen y transportan sustancias secas o líquidos
- Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
- Perfecto para trabajar con cantidades mínimas de productos químicos
- Dos formas diferentes en los extremos, ofrecen una mayor versatilidad
- Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Cuchara | |
Espátula de micropala | |
Acero inoxidable |
1Each | |
6mm |