Learn More
Nickel Electro™ Bandeja perforada de acero inoxidable
La bandeja perforada de acero inoxidable Nickel Electro™ se debe utilizar con pinzas para matraces y se puede usar en una serie de baños.
Marca:  Nickel Electro™ SFT9000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11419549
  • 425.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se suministra listo para montar
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
  • La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
Bandeja universal de muelles
Bandeja universal con muelles
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
Acero inoxidable
Baños de agitación NE5-28