Learn More
Nickel Electro™ Bandeja perforada de acero inoxidable
La bandeja perforada de acero inoxidable Nickel Electro™ se debe utilizar con pinzas para matraces y se puede usar en una serie de baños.
Marca: Nickel Electro™ SFT0025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se suministra listo para montar
- Fabricado con acero inoxidable
- Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
- La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Matraz de 25 mL | |
Acero inoxidable | |
Baños de agitación NE5-28 |
Bandeja perforada | |
Sí | |
39 |