Learn More
Sampling Systems™ Tijeras puntiagudas de acero inoxidable
Estas tijeras de acero inoxidable están hechas de acero inoxidable de grado higiénico 420 con un diseño de doble punta.
6.10€ - 11.20€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (AISI 420) |
---|---|
Estilo de punta | Doble punto |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15879641
|
Sampling Systems™
A364-150 |
150 mm | 45 mm |
6.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15889641
|
Sampling Systems™
A364-200 |
200 mm | 100 mm |
11.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Acabado pulido
- Dos tamaños disponibles
- Acero inoxidable grado 420
Especificaciones
Acero inoxidable (AISI 420) | |
Doble punto |