Learn More
Bochem™ Espátulas con cuchara estándar de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
28.25€ - 30.20€
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo de producto Espátula de cuchara estándar
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Material Acero inoxidable/revestimiento de PTFE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10515801
Ver documentos
Bochem™
3721
210mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10146740
Ver documentos
Bochem™
3722
230mm
28.25€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Especificaciones
1Each
Espátula de cuchara estándar
4mm
Acero inoxidable/revestimiento de PTFE