Learn More
Julabo™ Sensor de Pt100 externo de acero inoxidable/PTFE
Marca:  Julabo™ 8981017
570.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15204353
  • 585.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Especificaciones
Sensor externo Pt100
Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
200 x 6 mm
Adecuado para baño de circulación refrigerado/calefactado CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME
200 × 6 mm