Learn More
RUBIS Pinzas de alta precisión - SwissTweeze
Pinza de Alta Pecisión - Antimagnético/Antiácido SS, mango perforado
21.03€ - 29.95€
Especificaciones
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Tipo de producto Pinzas de alta precisión
Cantidad (n.º por caja) Each
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diseñar Estilo de punta Longitud (métrico) Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diseñar Estilo de punta Longitud (métrico) Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11789564
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
5AG
Angled Pointed, Ultra Fine 115 mm 4.52 in.
27.54€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
11779564
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
4G
Straight Punto ultra delgado y afilado 110 mm 4.32 in.
24.13€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Añadir a la cesta
11799564
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
5ARG
Angled, Bent Punto inclinado 115 mm 4.52 in.
29.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11749564
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
1G
Straight Punto fino 120 mm 4.72 in.
21.03€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
11759564
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
2G
Straight Punto muy fino 115 mm 4.52 in.
22.63€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11709574
Encompass_Preferred
Ver documentos
RUBIS
7G
Curved Pointed, Ultra Fine 115 mm 4.52 in.
28.74€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Schweizer Tweeze-Serie
  • Perforierter Griff für verbesserten Halt
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Pinzas de alta precisión
Each
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.