Learn More
Digi-Sense RTD Bendable-Sheath Probe
RTD Bendable-Seath Probes are designed to measure temperature in a confined space.
145.00€ - 152.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de RTD
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to 932°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +500 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11735759
Ver productos accesorios Ver documentos
Digi-Sense
08117-99
330,2mm
152.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
11725759
Ver productos accesorios Ver documentos
Digi-Sense
08117-97
224,6mm
145.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The first 3 in. of the probe tip are not to be bent.
  • Time Constant: 3 seconds or greater
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
  • Maximum error for probe assembly is ±1.1°C + 0.12% of reading below 300°F, ±0.35% of reading above 300°F.
  • Alpha coefficient is 0.003850 omega/omega/°C (DIN IEC 751).
  • Resistance at ice point (0°C) is 100 omega.
  • Note: Time constant is the time required to reach 63.2% of the new reading.
    • To determine how long it will take to reach 99% of the new reading multiply the time constant by five.
  • Note: the temperature range is for the probe tip only.
    • The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
      • ABS handles are rated to 220°F (104°C)
      • PVC handles are rated to 200°F (93°C)
      • Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C)
      • Mini Connectors are rated to 392°F (200°C)
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de RTD
-50°C
De -50 °C a +500 °C
500°C
-58°F to 932°F