Learn More
RETSCH Inserto de tamiz de acero inoxidable para molino ciclónico Twister
137.00€
Especificaciones
Cantidad | 1Each |
---|---|
Tipo | Inserto del tamiz |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Molino ciclónico Twister |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14861621
|
RETSCH
03.647.0366 |
500 μm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
14881621
|
RETSCH
03.647.0367 |
800 μm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
14871621
|
RETSCH
03.647.0368 |
1 mm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
14891621
|
RETSCH
03.647.0369 |
2 mm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
1Each | |
Inserto del tamiz | |
Acero inoxidable | |
Molino ciclónico Twister |