Learn More
Contec™ Tamiz de acero inoxidable para cestillos de polipropileno
El tamiz de acero inoxidable Contec se utiliza junto con los cestillos de polipropileno Contec
257.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | Para cubos de 15 l |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | Para cubos de 8 l (3,9 gal) |
Desechables | Reutilizables |
Código de producto | Marca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901841
![]() ![]() |
Contec™
2689 |
Plano |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Para cubos de 15 l | |
Esterilizable en autoclave | |
Reutilizables | |
1 unidad |
Acero inoxidable | |
Para cubos de 8 l (3,9 gal) | |
Sistema de cestillo compacto | |
No estéril |