Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SF110, 15 mm
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SF110B02073
133.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17528085
  • 139.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SF110
Bandeja antigoteo
Borde: 15 mm
Acero inoxidable