Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo deslizante de acero inoxidable para SN75, 15 mm
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ SN75B02072
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Esterilizador SN75 | |
Bandeja antigoteo | |
Borde: 15 mm | |
Acero inoxidable |