Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de acero inoxidable
Diseñadas con componentes de acero inoxidable y níquel de alta calidad, estas espátulas tienen buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a numerosos entornos corrosivos.
Marca:  Fisherbrand™ 2262
Código de producto. 11593452
  • 51.65€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Espátulas, cuerpo de 3,6 mm de níquel y acero inoxidable Chattaway, microcuerpo de 1,6 mm de níquel y acero inoxidable.
  • Incluye una cuchara en un extremo y una hoja curva en el otro
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Espátula
Acero inoxidable
165 mL
Con cuchara en un extremo y espátula curva en el otro