Learn More
Velp Scientifica™ Eje de agitación del mezclador superior, acero inoxidable
Accessorize your overhead mixer with this fixed-blade, stainless steel stirring shaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer Stirring Shaft, Stainless Steel is one of many stirring shaft options available to accommodate your stirring needs.
84.24€ - 142.48€
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 7 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Cantidad 1 unidad
Tipo Eje de agitación
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Incluye Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10568295
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001307
Hélice Hoja de 60 mm 400 mm
114.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
15349644
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001306
Pala fija Hoja de 50 mm 400 mm
133.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
15353291
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001304
Palas flotantes Hoja de 93 mm 400 mm
85.28€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
11306240
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001305
Hoja plegable Hoja de 60 mm 400 mm
84.24€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
15336161
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001309
Turbina Hoja de 49 mm 450 mm
142.48€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
15359644
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00001310
Turbohélice Hoja de 46 mm 450 mm
142.48€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
Description
Description
El eje de agitación de acero inoxidable Velp Scientifica™ viene equipado con varias hojas para satisfacer sus necesidades de velocidad y viscosidad.
  • Hojas flotantes - Las dos hojas que se abren a medida que la velocidad aumenta generan un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces
  • Hoja plegable - La hoja que cae automáticamente en línea durante la rotación genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho.
  • Hoja fija - Genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Empleo: Se utiliza a velocidad media-alta para mezclar sólidos ligeros, floculaciones, mezclar agentes espesantes, remover lodos, etc.
  • Hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde el fondo hacia la parte superior y la ocurrencia localizada de fuerzas de cizallamiento.
  • Turbo hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde la parte superior hacia la parte inferior con bajas fuerzas de cizallamiento. Peligro limitado de cualquier contacto de la hoja con las paredes del contenedor del producto.
  • Hoja de turbina - Genera un flujo radial con la succión del producto de arriba hacia abajo, con alta turbulencia y altas fuerzas de cizallamiento.
Specifications
Specifications
7 mm
Agitador de varillas
1 unidad
Eje de agitación
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.