Learn More
SI Analytics™ Varilla de soporte de acero inoxidable
Para su uso con: Agitador magnético
Marca: SI Analytics™ 285416492
56.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabricadas en acero inoxidable
- 450 mm de longitud
Specifications
10 mm | |
Tuerca de fijación M8 | |
Accesorio, varilla |
Agitador magnético | |
450 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction