Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
Marca: Grant Instruments™ ST5
384.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
- Estructura de acero inoxidable de alta eficiencia
- Intervalo de temperatura: 15200°C
- Incluye patas elevadas integrales para facilitar el transporte, la reubicación y el acceso de retorta
Especificaciones
5 l | |
15°C a 200°C | |
330 mm |
Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200 | |
Acero inoxidable |