Learn More
Knick Elektronische™ Capteur de température en acier inox
Sonde de température PT 1000 à utiliser avec un capteur de pH SE 104 N.
Marque: Knick Elektronische™ ZU0156
257.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sonde de température PT 1000
- À utiliser avec un capteur de pH SE 104 N
Spécification
Sonde de température | |
Pour pH-mètre | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu