Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca: RETSCH 60.108.002360
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Acero inoxidable |
2,36mm | |
ASTM E 11 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
Título del producto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11 > Tamaño de poro: 2,36 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido