Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Marca:  RETSCH 60.162.026500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412462
  • 409.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Descripción
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
26,5mm
ISO 3310/2
65 mm
400mm
Acero inoxidable