Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca: RETSCH 60.166.001800
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador de tamiz vibratorio AS 450 | |
65 mm | |
400mm | |
Acero inoxidable |
1,8mm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |