Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca:  RETSCH 60.168.000053
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11984542
  • 841.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador de tamiz vibratorio AS 450
100 mm
450mm
Acero inoxidable
53 μm
ISO 3310/1
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable