Learn More
Bochem™ Carro de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
300 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Carro |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 100 x 65 x 85 cm |
Acabado | Mate |
Longitud (métrico) | 100 cm |
Capacidad portante (métrico) | 300 kg |
Material | Acero inoxidable |
N.º de ruedas giratorias | 2 |
Anchura (métrico) | 65 cm |