Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cuenco universal de acero inoxidable
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
71.70€ - 147.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Cuenco universal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11797255
Ver documentos
Cole-Parmer™ Essentials
07272-00
858 mL
147.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
11707265
Ver documentos
Cole-Parmer™ Essentials
07274-00
2000 mL
71.70€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Cuenco universal