Learn More
Bochem™ Soporte con forma de Z para tubos de ensayo de acero inoxidable
18.75€ - 24.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10010811
|
Bochem™
8293 |
50 x 110 mm |
18.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10234081
|
Bochem™
8291 |
50 x 220 mm |
24.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10616191
|
Bochem™
8292 |
50 x 85 mm |
18.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Acero inoxidable (18/10) |