Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-All, 95 %
Código de producto. 15464959
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Colorante catiónico carbocianina utilizado en electroforesis para teñir proteínas y ácidos nucleicos
Stains-all is an ideal dye for the visualization and identification of proteins on polyacrylamide gels because it differentiates between highly acidic proteins which stain blue and less acidic proteins which stain pink. When employed on polyacrylamide gels, the intensity of Stains-all can be increased by the addition of silver nitrate. It is a useful nucleic acid and protein stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-31-6
Fórmula molecular C30H27BrN2S2
Especificaciones
Cantidad 1 g
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Colorante catiónico carbocianina utilizado en electroforesis para teñir proteínas y ácidos nucleicos
Color Verde o gris oscuro
ensayo 0,95
Formula Weight (peso de la fórmula) 559,58g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Beilstein 3865213
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stains-All
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol