Learn More
Solución estándar, 10mL
Proporciona una calibración sencilla de los osmómetros. Loeser™ Standard Solution Standard envía 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
43.25€ - 47.79€
Especificaciones
Envase Ampollas de vidrio
Cantidad 10 ml
pH 7
Punto de fusión -0.55°C
Punto de ebullición 100.4°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
11970088
Ver documentos
Loeser
0.01.0001
300mosm/kg H2O
47.79€
paquete de 10
11920557
Ver documentos
Loeser
0.01.0002
900mosm/kg H2O
43.25€
paquete de 10
Descripción
Descripción
  • Solución estándar para osmómetro
  • Envase de 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
  • Para una fácil calibración de los osmómetros.
Especificaciones
Especificaciones
Ampollas de vidrio
7
100.4°C
10 ml
-0.55°C