Learn More
Solución tampón estándar, pH 6.87
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1g/cm3 |
pH | 6.87 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 60 ampollas |
Formulación | Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio |
Olor | Odorless |
Envase | Ampollas FIOLAX™ |
Esterilidad | Sterile |