Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de bomba de conjunto de transferencia de fluidos
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
414.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
17810687
Ver documentos
Thermo Scientific™
SH31099.01
6,35 mm de D.I. x 2,4 mm de pared, 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374
414.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17800687
Ver documentos
Thermo Scientific™
SH31100.01
9,52 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374
1140.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17820687
Ver documentos
Thermo Scientific™
SH31101.01
12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374
1085.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).