Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 780 x 366 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 780 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 1200 x 780 mm
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Tipo de producto Armario montado en pared
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Mecanismo de bloqueo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Mecanismo de bloqueo Precio Cantidad y disponibilidad  
15703092
Ver documentos
Koettermann™
307-00174
Sí
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
15793082
Ver documentos
Koettermann™
307-00173
No
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Armario montado en pared
  • Dos puertas
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
366 x 1200 x 780 mm
2
1
Armario montado en pared