Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1500 x 630 x 350 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1500 x 630 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 x 1500 x 630 mm
N.º de estantes 1
Tipo de producto Armario montado en pared
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas Precio Cantidad y disponibilidad  
15733092
Ver documentos
Koettermann™
307-00177
Sí Puertas de vidrio deslizantes 2
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
15743092
Ver documentos
Koettermann™
307-00178
No Parte delantera abierta/sin puertas Ninguno
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Armario montado en pared
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
350 x 1500 x 630 mm
1
Armario montado en pared