Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1500 x 780 x 350 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1500 x 780 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 350 x 1500 x 780 mm |
---|---|
N.º de estantes | 1 |
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Tipo de puerta | N.º de puertas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Tipo de puerta | N.º de puertas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15753092
|
Koettermann™
307-00179 |
Sí | Puertas de vidrio deslizantes | 2 |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
15763092
|
Koettermann™
307-00180 |
No | Parte delantera abierta/sin puertas | Ninguno |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Descripción
- Armario montado en pared
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
350 x 1500 x 780 mm | |
1 | |
Armario montado en pared |