Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 480 x 350 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 480 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00184
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Armario montado en pared
- Parte delantera abierta
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
Armario montado en pared | |
Parte delantera abierta/sin puertas | |
Ninguno |
350 x 600 x 480 mm | |
No | |
1 |