Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 780 x 350 mm
Click to view available options
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta/sin puertas
N.º de puertas:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Armario montado en pared
- Parte delantera abierta
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 350 x 600 x 630 mm |
Tipo de puerta | Parte delantera abierta/sin puertas |
Mecanismo de bloqueo | No |
N.º de puertas | Ninguno |
N.º de estantes | 1 |