Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 780 x 366 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 780 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00192
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Armario montado en pared
- Una puerta
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
Armario montado en pared | |
Puerta basculante izquierda | |
1 |
366 x 600 x 780 mm | |
No | |
1 |