Learn More
Solución de color estándar GY, verde/amarillo, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11884232 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar y validar instrumentos de medición del color. La solución de color estándar GY, verde/amarillo, grado EP, Reagecon™ es una solución colorimétrica lista para usar producida de acuerdo con la UE. farmacopea Cap. 2 de una combinación precisa de soluciones de color primarias.
Estándar colorimétrico listo para usar presentado en un frasco de alta calidad y a prueba de manipulaciones. Las soluciones de color estándar de EP se preparan a partir de las soluciones de color primarias de EP (amarillo, rojo y azul) y se pueden utilizar para preparar soluciones de color de referencia de EP.
  • Fabricado de acuerdo con las directrices del capítulo 2 de la Farmacopea Europea.
  • Certificado de calibración de balance expedido de conformidad con la ISO 17025.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
  • Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con los patrones de la ISO Guía 34.
  • Estándar de color GY = 9,6 Amarillo + 0,2 Rojo + 0,2 Azul 
Especificaciones
Descripción European Pharmacopoeia Standard Color Solution GY
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Nombres de analitos o componentes Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid
Forma física Líquido
Color Verde-amarillo
Elemento Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid
Cantidad 125 ml
Grado UE. farmacopea Capítulo 2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STANDARD SOLUTION GY (GREEN/YELLOW)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iron trichloride, hydrochloric acid 37%,copper sulphate, cobalt dichloride