Learn More
Solución de color estándar R, rojo, grado EP, Reagecon™
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar y validar instrumentos de medición del color. La solución de color estándar R, rojo, grado EP, Reagecon™ es una solución colorimétrica lista para usar producida de acuerdo con la UE. farmacopea Cap. 2 de una combinación precisa de soluciones de color primarias.
Marca: Reagecon EP707
Descripción
Estándar colorimétrico listo para usar presentado en un frasco de alta calidad y a prueba de manipulaciones. Las soluciones de color estándar de EP se preparan a partir de las soluciones de color primarias de EP (amarillo, rojo y azul) y se pueden utilizar para preparar soluciones de color de referencia de EP.- Fabricado de acuerdo con las directrices del capítulo 2 de la Farmacopea Europea.
- Certificado de calibración de balance expedido de conformidad con la ISO 17025.
- Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
- Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con los patrones de la ISO Guía 34.
- Patrón de color R = 1,0 amarillo + 2,0 rojo + 7,0 ácido clorhídrico (10 g HCl/L)
Especificaciones
European Pharmacopoeia Standard Color Solution R | |
Yes | |
Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid | |
Rojo | |
100 ml |
A prueba de manipulación | |
7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0 | |
Líquido | |
Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid | |
UE. farmacopea Capítulo 2 |
Seguridad y manipulación
- STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride