Learn More
Solución indicadora de almidón, Chem Lab™
148.01€ - 153.98€
Especificaciones
Punto de fusión | 0 °C |
---|---|
Información de solubilidad | Soluble in water |
Olor | Inodoro |
Color | Incolora |
pH | ± 7 |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981377
|
Chem Lab
CL07.2601.0100 |
100 mL |
148.01€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11957443
|
Chem Lab
CL07.2601.0500 |
500 mL |
153.98€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
0 °C | |
Inodoro | |
± 7 |
Soluble in water | |
Incolora | |
Líquido |