Learn More
Almidón, soluble, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294734
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
Color Blanco
Nombre de nota Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forma física Polvo
Punto de fusión 256.0°C to 258.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (90°C).
Cantidad 10 kg
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Residuo después del encendido 0.4% max.
Sensibilidad Passes Test