Learn More
Statsafe™ 6000, Thermo Scientific Chemicals
Especificaciones
Forma física Líquido
Punto de ebullición 94°C
Temperatura de inflamación <−5°C (−23°F)
Número UN UN1993
Información de solubilidad Not miscible with water.
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Static dissipater used in many chemical processing operations to reduce the risk of static build up and consequent damage and loss. Especially recommended for use in the manufacturing of polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Disipador estático utilizado en muchas operaciones de procesamiento químico para reducir el riesgo de acumulación de electricidad estática y los consiguientes daños y pérdidas. El Kit de extensión de cristalografía de proteínas aumenta sustancialmente el rango de detección del kit básico de cristalografía, ya que proporciona una gama más amplia de disolventes orgánicos, PEG y aditivos (iones divalentes y estabilizadores).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Aditivo adecuado para aumentar la conductividad de los hidrocarburos y reducir los riesgos electrostáticos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
<−5°C (−23°F)
Not miscible with water.
94°C
UN1993
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H304-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes