Learn More
Estaurosporina, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Envase:
Microtubo de polietileno
Poly Micro Tube
Descripción
La estaurosporina es un potente inhibidor de la proteína quinasa útil para estudios sobre la fosforilación de proteínas en la regulación de las funciones celulares.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Staurosporine |
Nombre de nota | From Streptomyces sp. |
Punto de fusión | 270°C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | > 98.0 % |
Envase | Microtubo de polietileno |
Cantidad | 500 μg |
Índice Merck | 15, 8928 |
según el método de USP | Pass Test |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.5 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Staurosporine
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.