Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado SteamLine con cabeza de cierre de rosca
Electrodo de pH y redox esterilizado con vapor y de bajo mantenimiento con sensores de temperatura integrados para aplicaciones en biotecnología, tecnología alimentaria y química de procesos. El electrodo combinado SI Analytics™ SteamLine con cabeza de cierre de rosca ofrece una alta fiabilidad y precisión a largo plazo.
366.00€ - 605.00€
Especificaciones
Junta | Diafragma cerámico |
---|---|
Material | Vidrio S |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Referencia interna | Silamid™ |
Membrana | Sphere |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10247881
|
SI Analytics™
285113213 |
120 mm |
366.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10601192
|
SI Analytics™
285113254 |
325 mm |
448.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10453502
|
SI Analytics™
285113398 |
425 mm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Nuestros electrodos SteamLine ofrecen una alta fiabilidad y precisión a largo plazo
- Su construcción especial hace posible sus excelentes propiedades prácticas
- El electrodo de referencia con electrolito de gel se presuriza para una estabilidad a largo plazo
- Vidrio de pH probado para un comportamiento de respuesta muy rápido y estable del electrodo de vidrio de pH
- Adecuado incluso para las condiciones de uso más difíciles, incluidos CIP y SIP
- Hay disponibles muchas versiones diferentes de los sensores SteamLine, con longitudes de instalación de 120, 225, 325, 360 y 425 mm
- Para los sensores de pH, también puede elegir entre versiones con y sin sensor de temperatura integrado, donde de nuevo puede elegir entre las versiones Pt100 y Pt1000 con cabezas de rosca VP
Especificaciones
Diafragma cerámico | |
De 0 a 14 | |
Sphere | |
12 mm |
Vidrio S | |
Silamid™ | |
De 0 °C a 140 °C |