Learn More
Robin™ Cajas de acero para gradilla de placas
545.00€
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11969627
Ver documentos
Robin™
YX261
Azul
545.00€
paquete de 6
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
11929637
Ver documentos
Robin™
YX263
Amarillo
545.00€
paquete de 6
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme NF V 08-002 e ISO 7218
  • Color codificado y autoclavable
  • Soporte 1 pila de 6 cajas φ 90mm