Learn More
Bochem™ Varillas de acero
Fabricadas con acero cincado
20.30€ - 27.55€
Especificaciones
Material | Acero |
---|---|
Tipo de producto | Varilla |
Para utilizar con (aplicación) | Para bases de soporte |
Para utilizar con (equipo) | Bases de soporte con rosca M10. |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10089020
|
Bochem™
5153 |
1000 mm |
20.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10717171
|
Bochem™
5165 |
1500 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Para su uso con bases de soporte
- Rosca M10
- Acero zincado
Especificaciones
Acero | |
Para bases de soporte | |
1 unidad |
Varilla | |
Bases de soporte con rosca M10. |