Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero
Fabricada conforme a DIN 12892
Marca:  Bochem™ 5030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10199780
  • 26.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
  • Acero
  • Fabricado conforme a DIN 12892
  • Rosca M10
  • Un pie ajustable
  • Barnizado
Especificaciones
Especificaciones
Acero
180 mm
Rosca M10
M10
1 unidad
6 mm
100 mm
Base de soporte
Verde
0,8 kg