Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
Marca:  Cole-Parmer™ 36630-87
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447854
  • 680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorios y piezas de repuesto
  • Garantice el correcto funcionamiento de las estaciones de reacción Integrity 10
  • Conjunto de células de repuesto
  • Manguitos reductores
  • Tubos de ensayo de poco volumen (1,3 ml)
  • Mangueras de suministro de refrigerante
Especificaciones
Especificaciones
Small Volume Test Tubes (1 mL)
Estaciones de reacción Integrity 10
Vidrio