Learn More
Gibco™ Kit de diferenciación de condrogénesis StemPro™
Kit de diferenciación de condrogénesis StemPro™
Marca: Gibco™ A1007101
182.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24276" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de diferenciación de condrogénesis StemPro™ se ha desarrollado para la diferenciación condrogénica de células madre mesenquimales (MSC) en recipientes de cultivo tisular. El kit contiene todos los reactivos necesarios para la inducción de las MSC para la diferenciación del linaje de la condrogénesis y la generación de condrocitos. Si se utiliza el kit de diferenciación de condrogénesis StemPro™ en combinación con un medio de cultivo sin suero (SFM) de MSC StemPro™ o el medio MesenPRO RS™, se obtiene una solución de flujo de trabajo de cultivo estandarizado para el aislamiento, la expansión y la diferenciación de MSC en condrocitos productores de matrices de colágeno.
Especificaciones
Células madre (mesenquimales) | |
CO2 | |
Kit de diferenciación de condrogénesis | |
Líquido | |
GlutaMAX™-I | |
Sin rojo fenol | |
Calidad para investigación | |
Diferenciación | |
Bicarbonato sódico | |
Humano |
Este kit se envía con un medio basal de 100 ml y un suplemento de crecimiento de 10 ml adecuado para formular 100 ml de medio completo. Los componentes requieren requisitos de transporte y almacenamiento independientes. El suplemento de crecimiento no se vende individualmente. Medio basal de diferenciación de condrocitos⁄osteocitos StemPro™, de 2 a 8 °C (proteger de la luz) ™ Suplemento de condrogénesis StemPro, de - 5 a - 20 °C (en la oscuridad) |
|
Diferenciación de células madre | |
≤50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml | |
Bajo nivel de glucosa | |
Sin HEPES | |
Gibco™, StemPro™ | |
1 Kit | |
Sin suero | |
Piruvato sódico |