Learn More
Buerkle™ Bolsas de muestreo SteriBag™
Fabricadas con polietileno y extraordinariamente resistentes a desgarros y fugas. Las bolsas de muestreo Buerkle™ SteriBags™ están esterilizadas, tienen un cierre fácil de abrir y se pueden etiquetar.
Marca: Buerkle™ 5344-0721
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las bolsas de muestreo esterilizadas SteriBag son ideales para muestras en aplicaciones de química, productos farmacéuticos, medicina, veterinaria y productos alimenticios. Las bolsas están fabricadas con polietileno y, por lo tanto, ofrecen una resistencia excepcional a desgarros y fugas.- Esterilizadas
- Pueden etiquetarse
- A prueba de fugas
- Ahorre espacio
- Transparente
- Con un práctico cierre rasgable
- Probadas millones de veces
Especificaciones
650 ml | |
Transparente | |
Polietileno | |
500 | |
500/paq. | |
229 mm | |
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
Cierre rasgable | |
Ideales para muestras en química, farmacia, medicina, veterinaria y productos alimenticios | |
Estéril | |
A prueba de fugas | |
229 x 140 mm | |
140 mm |