Learn More
B Braun™ Cánula intramuscular Sterican™
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Conforme a ISO 7864 e DIN 13097
- Cánula de pared fina
- Fabricado en acero de cromo-níquel inoxidable
- Con superficie extremadamente suave y revestimiento de silicona ligera
- Esmerilado largo de carilla especial
- Para punciones sin dolor
- Cono de plástico Luer-Lock transparente de polipropileno
- Código de colores según ISO 6009
- Paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
Material | Stainless Chromium Nickel Steel |
Color | Verde claro |
Calibre de aguja | 14 G |
Diámetro exterior (métrico) | 2,1 mm |
Longitud (métrico) | 80 mm |
Tipo de producto | Indicación especial |
Cantidad | 1 unidad |