Learn More
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes. El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos. Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Marca: Nitritex™ S-BDLC-M
245.83 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "27071" para aplicar la oferta.
Descripción
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes.El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos.Esterilizadas mediante irradiación gamma.
- Presione las fijaciones de los espárragos, abra & la ventilación trasera del manguito y tres bolsillos
- Comodidad y protección excepcionales
- Prenda desechable de un solo uso
- Cuidadosamente investigado, diseñado & construido
- Compatible para su uso en salas blancas de clase ISO 4
- Baja pelado & duradero
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Tejido CleanTough™ | |
Recto | |
Estéril | |
Entre 838,2 y 914,4 mm | |
Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades) |
Medio | |
Blanco | |
Sí | |
3 | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
Polipropileno no tejido |